Acide fluorhydrique 40 - 45%, grade Technique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
01066-1L
01066-5L
01066-6X1L
01066-1LEA
51.9
EUR
01066-1L
01066-5L
01066-6X1L
Acide fluorhydrique 40 - 45%, grade Technique, Fluka™
Acide fluorhydrique
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Formule:
HF MW: 20.01 g/mol Point d'ébullition: 110 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –40 °C Densité: 1.140 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011346 Numéro CAS: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 ONU: 1790 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Vapor Density | 1.27 (vs air) |
Assay | 40 - 45 % |
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |
Vapor Pressure | 25 mmHg ( 20 °C) |