Imprimer
VWR®, Fioles jaugées, classe A, verre, transparent, bouchon en plastique NS
Fournisseur: VWR Collection
612-3818EA 57.6 EUR
612-3818 612-3738 612-3819 612-3746 612-3745 612-3744 612-3743 612-3742 612-3741 612-3740 612-3820
VWR®, Fioles jaugées, classe A, verre, transparent, bouchon en plastique NS
Ballons Fioles jaugées
En verre borosilicaté 3.3, classe A.
  • Bouchon blanc en PP
  • Marques et inscriptions en émail bleu
  • Calibré pour contenir (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: Numéro de lot et certificat de lot inclus.