Imprimer
Acide perchlorique ≥70% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10983.AA 10983.AD 10983.AK
10983.AAEA 50.8 EUR
10983.AA 10983.AD 10983.AK
Acide perchlorique ≥70% (base métaux)
Acide perchlorique
Purity: 99.9985% CAS No.: 7601-90-3 Molecular Formula: HClO4 Formula Weight: 100.46 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.670 Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -18° Boiling Point: 203° Merck Reference: 14,7153 UN No.: 1873 MDL No.: MFCD00011325
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.670
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 1873
ADR: 5.1 I
Merck Index: 14,7153
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM