Imprimer
Acide perchlorique 60%, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ300
1.00518.1001
1.00518.1001EA 88.79 EUR
1.00518.1001
Acide perchlorique 60%, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 160…181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112.2 °C
Densité: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 1873
ADR: 5.1 (8) I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 160 °C
Density 1.53 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid