Imprimer
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E484-500MLEA 147 EUR
E484-500ML E484-1L
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N), qualité Réactif
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l