Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Attention
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30018.298EA
19
EUR
30018.298
30018.447
30018.320
30018.360
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 ONU: 1789 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 4.99 - 5.01 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |