Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09911.0001EA
67.1
EUR
1.09911.0001
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N), Titrisol®, Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule:
HCl MW: 36,46 g/mol Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 ONU: 1789 ADR: 8, |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |