Imprimer
Acide chlorhydrique 37%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
X942.1 X942.2
ROTHX942.1EA 37.5 EUR
ROTHX942.1 ROTHX942.2
Acide chlorhydrique 37%
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II