Acide chlorhydrique 30%
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
9280.1
9280.3
ROTH9280.1EA
0
EUR
ROTH9280.1
ROTH9280.3
Acide chlorhydrique 30%
Acide chlorhydrique
Formule:
HCl Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: –30 °C Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 ONU: 1789 ADR: 8,II |