Imprimer
Acide chlorhydrique 10% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5594.9200EA 0 EUR
5594.9200 5594.9010
Acide chlorhydrique 10% Ph. Eur.
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 9.5 - 10.5 %
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance test Clear colourless liquid
Free chlorine Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process