Imprimer
Acide chlorhydrique (1:3) (v/v) ∼10% (v/v), très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
05238.6120 05238.3100 05238.7900 05238.4100 05238.5120 05238.7120
KRAF05238.6120EA 137 EUR
KRAF05238.6120 KRAF05238.3100 KRAF05238.7900 KRAF05238.4100 KRAF05238.5120 KRAF05238.7120
Acide chlorhydrique (1:3) (v/v) ∼10% (v/v), très pur
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II