Acide chlorhydrique 10% (v/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35611.AP
35611.K2
35611.APEA
34.5
EUR
35611.AP
35611.K2
Acide chlorhydrique 10% (v/v) en solution aqueuse
Acide chlorhydrique
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa) Densité: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 ONU: 1789 ADR: 8 III |