Imprimer
Méthylamine 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22091.1000 8.22091.2500 8.22091.9180 8.22091.9050
8.22091.1000EA 40.2 EUR
8.22091.1000 8.22091.2500 8.22091.9180 8.22091.9050
Méthylamine 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthylamine
Formule: CH₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
ONU: 1235
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 48 °C
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 5.2 - 26.4 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C