Méthylamine 40% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Aminomethane
L00894.AK
L00894.AU
L00894.0F
L00894.AKEA
27.6
EUR
L00894.AK
L00894.AU
L00894.0F
Méthylamine 40% (p/p) en solution aqueuse
Méthylamine
Formule:
CH₅N MW: 31.06 g/mol Point d'ébullition: 49 °C Point de fusion: –38 °C Densité: 0.899 Point d'éclair: –14 °C (7 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008104 Numéro CAS: 74-89-5 EINECS: 200-820-0 ONU: 1235 ADR: 3 II Merck Index: 14,6014 |