Imprimer
Ethylamine 70% ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20024.1000 8.20024.2500
8.20024.1000EA 41.9 EUR
8.20024.1000 8.20024.2500
Ethylamine 70% ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Point d'ébullition: 17
Point de fusion: -81.1
Densité: 0.689
Point d'éclair: -37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2270
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,03797
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 460 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 3.0 - 12.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid