Imprimer
Acide formique 80% ≥80%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20315.297EA 29.1 EUR
20315.297 20315.446 20315.366
Acide formique 80% ≥80%, TECHNICAL
Acide formique
Formule: HCO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 3412
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 79 - 81 %
n 20/D 1.369 - 1.372