Imprimer
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization: Stabilised with methanol 10 %
20910.294EA 28.4 EUR
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse stabilisé, GPR RECTAPUR®
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Densité: 1.088 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 2209
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %