Formaldéhyde 35% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
Synonyms:
Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
4980.1
4980.2
4980.3
4980.4
ROTH4980.1EA
0
EUR
ROTH4980.1
ROTH4980.2
ROTH4980.3
ROTH4980.4
Formaldéhyde 35% en solution aqueuse
Formaldéhyde
Formule:
CH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003274 Numéro CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 ONU: 2209 ADR: 8,III |