Imprimer
Méthanol-D1 99.0 atom % D NMR
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Carbinol-D1, Methanol-[²H₁]
299130250 299131000
ACRO299130250EA 57.4 EUR
ACRO299130250 ACRO299131000
Méthanol-D1 99.0 atom % D NMR
Méthanol-D1
Formule: CH₃DO
MW: 33.03 g/mol
Point d'ébullition: 64.5
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044213
Numéro CAS: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
ONU: 1230
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %