Imprimer
Méthanol-D4 99.6+ atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
325360100 325360500
ACRO325360100EA 126 EUR
ACRO325360100 ACRO325360500
Méthanol-D4 99.6+ atom % D pour spectroscopie RMN
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
Point d'ébullition: 65,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %