Imprimer
Méthanol-D4 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
321280050 321280100 321280250 321281000
ACRO321280050EA 104 EUR
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250 ACRO321281000
Méthanol-D4 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
MW: 36.01 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %