Méthanol-D4 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
166350050
166350100
166350500
ACRO166350050EA
101
EUR
ACRO166350050
ACRO166350100
ACRO166350500
Méthanol-D4 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Méthanol-D4
Formule:
D₃COD MW: 36.01 g/mol Point d'ébullition: 65.3 Point de fusion: –99 °C Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044637 Numéro CAS: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 ONU: 1230 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |
HPLC | ≥96.0 % |