Imprimer
Nitrométhane-D3 (99% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
166370050 166370100 166370250
ACRO166370050EA 77.7 EUR
ACRO166370050 ACRO166370100 ACRO166370250
Nitrométhane-D3 (99% D) pour spectroscopie RMN
Nitrométhane-D3
Formule: D₃CNO₂
Point d'ébullition: 100…102 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -26 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00044214
Numéro CAS: 13031-32-8
EINECS: 235-892-2
ONU: 1261
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
D-Enrichment ≥98.5 %