Chloroforme-D1 (99.8% D) stabilisé, MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilisé avec Argent (Ag)
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.03420.0025
1.03420.0100
1.03420.0500
1.03420.0025EA
41
EUR
1.03420.0025
1.03420.0100
1.03420.0500
Chloroforme-D1 (99.8% D) stabilisé, MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Formule:
CDCl₃ Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa) Point de fusion: –64,1 °C Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000827 Numéro CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 ONU: 1888 ADR: 6.1,III |