Imprimer
Chloroforme-D1 (99.96% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 55.4 EUR
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Chloroforme-D1 (99.96% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Point d'ébullition: 60.8
Point de fusion: –64.1 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1 III