Imprimer
Chloroforme-D1 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
166270100 166270500 166271000
ACRO166270100EA 63.2 EUR
ACRO166270100 ACRO166270500 ACRO166271000
Chloroforme-D1 100.0 atom % D pour spectroscopie RMN
Formule: CDCl₃
Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥96.0 %