Imprimer
Acétonitrile-D3
Fournisseur: Roth Carl
Danger
AE52.1 AE52.2
ROTHAE52.1EA 99.9 EUR
ROTHAE52.1 ROTHAE52.2
Acétonitrile-D3
Acétonitrile-D3
Formule: D₃CCN
Point d'ébullition: 80.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001881
Numéro CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
ONU: 1648
ADR: 3,II