Hexane (mélange d'isomères) 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Hexanes, Isohexane
411540010
411540025
411540100
ACRO411540010EA
32
EUR
ACRO411540010
ACRO411540025
ACRO411540100
Hexane (mélange d'isomères) 99%, pur
Hexane (mélange d'isomères)
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 68…70 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0.659 g/cm³ Point d'éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 92112-69-1 EINECS: 203-777-6 ONU: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % (sum of isomers) |