Imprimer
4-tert-Butylcyclohexanol mélange d'isomères 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Hexahydro-p-tert-butylphenol, 4-(tert-Butyl)cyclohexanol
107900050 107902500
ACRO107900050EA 20.4 EUR
ACRO107900050 ACRO107902500
4-tert-Butylcyclohexanol mélange d'isomères 99%
4-tert-Butylcyclohexanol
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 224 °C
Point de fusion: 60…69 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (80 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001473
Numéro CAS: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C (depending on cis/trans ratio)
GC ≥98.5 %
Ratio Cis/trans ratio: approximately 70% trans, 30% cis
Specific optical rotation -12° to -18° (20 °C, 589 nm) (neat)