Imprimer
Pointes de pipettes, universelles, Corning®
Fournisseur: Corning
4803 4804 4806 4844 4845 4846 4860 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 9032 4713
613-4239EA 329.58 EUR
613-4239 613-4240 613-4241 613-4246 613-4247 613-4248 613-4249 613-4997 613-4998 613-4999 613-4250 613-5000 613-5001 612-5007 613-5003 613-5500
Pointes de pipettes, universelles, Corning®
Pointes de pipettes
Pointes universelles Corning® conçues pour fournir un ajustement fiable avec toutes les grandes marques de micro-pipettes.
  • Orifice biseauté garantit une distribution précise des liquides
  • Toutes les pointes sont certifiées exemptes de RNase/DNase et apyrogènes
  • Pointes des portoirs en tour présentent cinq portoirs en pile, chacun de 96 pointes, pour 480 pointes en conception compacte
  • Pointes conditionnées en vrac sont non stériles et très économiques
Pointes universelles de 1 à 200 µl graduées en volumes de 10, 50 et 100 µl.