Imprimer
Acide acétique 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
20109.295EA 22.9 EUR
20109.295 20109.364
Acide acétique 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point d'éclair: 38,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm