Imprimer
Chrome, en poudre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12097.0500 1.12097.5000
1.12097.0500EA 262 EUR
1.12097.0500 1.12097.5000
Chrome, en poudre, Sigma-Aldrich®
Chrome
Formule: Cr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1890 °C
Molar Mass 51.99 g/mol
Boiling Point 2670 °C (1013 hPa)
Density 7.20 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable