Imprimer
Chrome, Patinal®
Fournisseur: Merck
1.11807.0100
1.11807.0100EA 0 EUR
1.11807.0100
Chrome, Patinal®
Chrome
Formule: Cr
MW: 52 g/mol
Point d'ébullition: 2469
Point de fusion: 1840
Densité: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288