Imprimer
Zinc, en poudre
Fournisseur: Roth Carl
Danger
9524.1 9524.2
ROTH9524.1EA 0 EUR
ROTH9524.1 ROTH9524.2
Zinc, en poudre
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 907 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 419.5 °C
Densité: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
ONU: 1436
ADR: 4.3,II