Imprimer
Zinc stabilisé, en poudre, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08774.1000 1.08774.9050
1.08774.1000EA 119 EUR
1.08774.1000 1.08774.9050
Zinc stabilisé, en poudre, Supelco®
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 907 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 419.5 °C
Densité: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (reaction),insoluble
Melting Point 420 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Bulk Density 1800 - 2700 kg/m3
Boiling Point 908 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (487 °C)
Density 7.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable