Zinc ≥99.9% (base métaux), en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
00424.A1
00424.A7
00424.30
00424.A1EA
138
EUR
00424.A1
00424.A7
00424.30
Zinc ≥99.9% (base métaux), en poudre -100 mesh
Zinc
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-66-6
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Formule:
Zn Point d'ébullition: 907 °C (1013 hPa) Point de fusion: 419.5 °C Densité: 7.13 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011291 Numéro CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 ONU: 1436 ADR: 4.3,III |