Zinc 98+% stable (selon la classification UN classe 4), poussière
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
198340010
198340025
198341000
198340100
198340250
ACRO198340010EA
53.6
EUR
ACRO198340010
ACRO198340025
ACRO198341000
ACRO198340100
ACRO198340250
Zinc 98+% stable (selon la classification UN classe 4), poussière
Zinc
Stable acc. to UN classification class 4
Formule:
Zn Point d'ébullition: 906 °C (760 mmHg) Point de fusion: 419 °C Densité: 7.14 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011291 Numéro CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Powder |
Particle Size/Sieve analysis | ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve |
Zinc (Zn) | ≥98.0 % |