Imprimer
Zinc ≥99.9%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
29080.238EA 106 EUR
29080.238 29080.295 29080.410
Zinc ≥99.9%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm