Imprimer
Vêtements pour salle propre, Kimtech™ A5
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
88800 88801 88802 88803 88804 88805 88806
113-1198EA 384 EUR
113-1198 113-1199 113-1210 113-1211 113-1212 113-1213 113-1219
Vêtements pour salle propre, Kimtech™ A5
Vêtements à usage unique
Ces vêtements pour salle propre stérile Kimtech™ A5 sont dotés de la technologie CLEAN-DON™ et fabriqués en matière SMS (Spunbond Meltblown Spunbond). Ils possèdent des boutons pression intégrés au niveau des jambes et des bras, ainsi qu'un passe-pouce qui empêche les manches de se retrousser, évitant ainsi l'exposition des bras ou des poignets.
  • Sensation du tissu très confortable
  • Double pli innovant: Risque réduit de contact et de contamination du vêtement lors de l'ouverture de l'emballage
  • Ligne bleue hautement visible à l'intérieur du vêtement (brevet
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Waste Reducing
Classe de la salle propre 100/ISO 5
Genre
Applications des tenues Salle propre,Laboratoire