Zinc ≥99.98% (base métaux), en feuilles, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10436.BS
10436.BW
10436.CB
10436.BSEA
71.5
EUR
10436.BS
10436.BW
10436.CB
Zinc ≥99.98% (base métaux), en feuilles, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Zinc
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈53g/30x10cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formule:
Zn Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa) Point de fusion: 420 °C Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011291 Numéro CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | Gray |
Form | Foil |
Comment | 0.22 - 0.28 mm thick |
Width | 27 - 33 mm |
Total Metal Impurities | 0.02% max. |