Cuivre ≥99% (base métaux), en poudre -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
41205.09
41205.18
41205.30
41205.09EA
71
EUR
41205.09
41205.18
41205.30
Cuivre ≥99% (base métaux), en poudre -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Cuivre
Purity: 99%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Reddish
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formule:
Cu Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1083 °C Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010965 Numéro CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 ONU: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,02545 |