Imprimer
Cuivre ≥99.9% (base métaux), plaque, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13376.CU 13376.RR
13376.CUEA 344 EUR
13376.CU 13376.RR
Cuivre ≥99.9% (base métaux), plaque, Thickness: 6.35 mm (0.25 in)
Cuivre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈569g/10x10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545