Praséodyme ≥99.5% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40296.DH
40296.DJ
40296.DM
40296.HF
40296.DHEA
692
EUR
40296.DH
40296.DJ
40296.DM
40296.HF
Praséodyme ≥99.5% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Praséodyme
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-10-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.86g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formule:
Pr Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011174 Numéro CAS: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |