Imprimer
Iode 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses, bisublimé
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
24757.187EA 76.8 EUR
24757.187 24757.234 24757.291
Iode 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses, bisublimé
Iode
Formule: I₂
Point d'ébullition: 184.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114 °C
Densité: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8 (6.1),III
ATTEINDRE: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test