Iode 99.5%, très pur, sublimé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
196561000
196565000
196560025
ACRO196561000EA
72.3
EUR
ACRO196561000
ACRO196565000
ACRO196560025
Iode 99.5%, très pur, sublimé
Iode
Formule:
I₂ Point d'ébullition: 184.3 °C (1013 hPa) Point de fusion: 113 °C Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011355 Numéro CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 ONU: 3495 ADR: 8,III Merck Index: 13,05036 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark grey Metallic spheres |
Titration Iodometric | ≥99.4 % |
Chloride and Bromide | ≤0.005 % |
Insoluble matter | Passes test |