Imprimer
Tellure ≥99.9999% (base métaux), en perles, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
42213.06 42213.14 42213.22
42213.06EA 78.5 EUR
42213.06 42213.14 42213.22
Tellure ≥99.9999% (base métaux), en perles, Ø 2-5 mm (0.08-0.20 in)
Tellure
Purity: 99.9999% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
MW: 127.6 g/mol
Point d'ébullition: 990
Point de fusion: 450
Densité: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ONU: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273