Imprimer
Tellure ≥99.9999% (base métaux), lingot cassé, Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12607.14 12607.22 12607.36
12607.14EA 206 EUR
12607.14 12607.22 12607.36
Tellure ≥99.9999% (base métaux), lingot cassé, Puratronic®
Tellure
Purity: 99.9999+% CAS No.: 13494-80-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062
Formule: Te
MW: 127.6 g/mol
Point d'ébullition: 990
Point de fusion: 450
Densité: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ONU: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09273