Tellure ≥99.999% (base métaux), en poudre -200 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
11075.09
11075.18
11075.30
11075.09EA
93.6
EUR
11075.09
11075.18
11075.30
Tellure ≥99.999% (base métaux), en poudre -200 mesh
Tellure
Purity: 99.999%
CAS No.: 13494-80-9
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00134062
Formule:
Te Point d'ébullition: 990 °C (1013 hPa) Point de fusion: 450 °C Densité: 8,83 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134062 Numéro CAS: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 ONU: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09273 |