Imprimer
Sélénium, en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12592.0B A12592.18 A12592.30
A12592.0BEA 488 EUR
A12592.0B A12592.18 A12592.30
Sélénium, en poudre
Sélénium
Formule: Se
MW: 78.96 g/mol
Point d'ébullition: ∼685 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217
Densité: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134090
Numéro CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
ONU: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572