Imprimer
Sélénium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10601.06 10601.18 10601.30
10601.06EA 105 EUR
10601.06 10601.18 10601.30
Sélénium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Sélénium
Purity: 99.5% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090
Formule: Se
MW: 78.96 g/mol
Point d'ébullition: ∼685 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217
Densité: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134090
Numéro CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
ONU: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572